4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1324-5G
AN-1324-25G
AN-1324-1G
COBBAN-1324-5GEA
0
EUR
COBBAN-1324-5G
COBBAN-1324-25G
COBBAN-1324-1G
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO |
MDL:
MFCD08056137 CAS-Nummer: 2713-74-8 |