1-Brom-3,5-dinitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3,5-Dinitrobrombenzol
AN-1333-5G
AN-1333-1G
COBBAN-1333-5GEA
169
EUR
COBBAN-1333-5G
COBBAN-1333-1G
1-Brom-3,5-dinitrobenzol
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrN₂O₄ Molecular Weight: 247 g/mol |
MDL:
MFCD00156596 CAS-Nummer: 18242-39-2 |