3-Amino-5-fluor-4-methylbenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1351-100M
COBBAN-1351-100MEA
497
EUR
COBBAN-1351-100M
3-Amino-5-fluor-4-methylbenzotrifluorid
3-Amino-5-fluor-4-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₇F₄N |
MDL:
MFCD11053832 CAS-Nummer: 1065073-89-3 |