3-Amino-N-(3-chlorphenyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1368-5G
COBBAN-1368-5GEA
137
EUR
COBBAN-1368-5G
3-Amino-N-(3-chlorphenyl)benzolsulfonamid
3-Amino-N-(3-chlorphenyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₂H₁₁ClN₂O₂S |
MDL:
MFCD03147574 CAS-Nummer: 438017-93-7 |