3-Amino-N-(4-fluorphenyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1377-5G
COBBAN-1377-5GEA
149
EUR
COBBAN-1377-5G
3-Amino-N-(4-fluorphenyl)benzolsulfonamid
3-Amino-N-(4-fluorphenyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₂H₁₁FN₂O₂S |
MDL:
MFCD09731646 CAS-Nummer: 953717-92-5 |