3-Brom-5-chloranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-5-chlorophenylamine
AN-1410-5G
COBBAN-1410-5GEA
88.6
EUR
COBBAN-1410-5G
3-Brom-5-chloranilin
3-Brom-5-chloranilin
Formel:
C₆H₅BrClN Molecular Weight: 206,47 g/mol |
MDL:
MFCD06797804 CAS-Nummer: 96558-78-0 |