N-Boc-5-brom-2,3-difluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl (5-bromo-2,3-difluorophenyl)carbamate
AN-1465-250M
COBBAN-1465-250MEA
623
EUR
COBBAN-1465-250M
N-Boc-5-brom-2,3-difluoranilin
N-Boc-5-brom-2,3-difluoranilin
Formel:
C₁₁H₁₂BrF₂NO₂ Molecular Weight: 308,1193 g/mol |
MDL:
MFCD12025956 CAS-Nummer: 1150114-27-4 |