4-Chlor-2-nitrophenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1560-5G
COBBAN-1560-5GEA
26.2
EUR
COBBAN-1560-5G
4-Chlor-2-nitrophenol
4-Chlor-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₄ClNO₃ Molecular Weight: 173,56 g/mol Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007113 CAS-Nummer: 89-64-5 EINECS: 201-927-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |