1-Brom-2,4-dichlor-5-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-2607-5G
COBBAN-2607-5GEA
310
EUR
COBBAN-2607-5G
1-Brom-2,4-dichlor-5-nitrobenzol
1-Bromo-2,4-dichloro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrCl₂NO₂ Molecular Weight: 270,9000 g/mol |
MDL:
MFCD16038032 CAS-Nummer: 65001-80-1 |