4-Chlor-3,5-difluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-2664-1G
COBBAN-2664-1GEA
118
EUR
COBBAN-2664-1G
4-Chlor-3,5-difluoranilin
4-Chlor-3,5-difluoranilin
Formel:
C₆H₄ClF₂N Molecular Weight: 163,552 g/mol |
MDL:
MFCD09833604 CAS-Nummer: 2613-33-4 |