5-Brom-2,3-difluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-2686-1G
COBBAN-2686-1GEA
774
EUR
COBBAN-2686-1G
5-Brom-2,3-difluoranilin
5-Brom-2,3-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N |
MDL:
MFCD22205725 CAS-Nummer: 1375068-68-0 |