2-Methyl-6-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-2890-1G
COBBAN-2890-1GEA
55.3
EUR
COBBAN-2890-1G
2-Methyl-6-nitroanisol
2-Methyl-6-nitroanisol
Formel:
C₈H₉NO₃ |
MDL:
MFCD00661626 CAS-Nummer: 18102-29-9 |