Ethyl-3-amino-5-brombenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-3030-1G
COBBAN-3030-1GEA
375
EUR
COBBAN-3030-1G
Ethyl-3-amino-5-brombenzoat
Ethyl-3-amino-5-brombenzoat
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ |
MDL:
MFCD12923267 CAS-Nummer: 690260-95-8 |