3-Fluor-6-methyl-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-3229-1G
COBBAN-3229-1GEA
497
EUR
COBBAN-3229-1G
3-Fluor-6-methyl-2-nitroanilin
3-Fluor-6-methyl-2-nitroanilin
Formel:
C₇H₇FN₂O₂ |
MDL:
MFCD22383663 CAS-Nummer: 1393442-58-4 |