1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-3238-25G
COBBAN-3238-25GEA
384
EUR
COBBAN-3238-25G
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzol
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene
Formel:
C₉H₁₁NO₄ Molecular Weight: 197,1879 g/mol |
MDL:
MFCD00463497 CAS-Nummer: 22483-40-5 |