4-Methoxy-m-toluidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Methoxy-3-methylphenylamine, 4-Methoxy-3-methylaniline
AN-3691-5G
COBBAN-3691-5GEA
94.4
EUR
COBBAN-3691-5G
4-Methoxy-m-toluidin
4-Methoxy-m-toluidin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,1800 g/mol |
MDL:
MFCD07779234 CAS-Nummer: 136-90-3 |