1H-Indazol-6-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-0147-1G
COBBBB-0147-1GEA
0
EUR
COBBBB-0147-1G
1H-Indazol-6-boronsäure
1H-Indazole-6-boronic acid
Formel:
C₇H₇BN₂O₂ |
MDL:
MFCD04972419 CAS-Nummer: 885068-10-0 |