3-Amino-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2004-1G
COBBBB-2004-1GEA
0
EUR
COBBBB-2004-1G
3-Amino-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
3-Amino-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BN₂O₄ |
MDL:
MFCD07363740 CAS-Nummer: 871329-51-0 |