3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2005-5G
BB-2005-1G
COBBBB-2005-5GEA
0
EUR
COBBBB-2005-5G
COBBBB-2005-1G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BNO₆ |
MDL:
MFCD03411932 CAS-Nummer: 377780-80-8 |