4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2037-1G
BB-2037-5G
COBBBB-2037-1GEA
0
EUR
COBBBB-2037-1G
COBBBB-2037-5G
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClNO₄ |
MDL:
MFCD02258950 CAS-Nummer: 151169-67-4 |