4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid
BB-2049-1G
COBBBB-2049-1GEA
166
EUR
COBBBB-2049-1G
4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BFNO₄ Molecular Weight: 184,9176 g/mol |
MDL:
MFCD08277236 CAS-Nummer: 352530-22-4 |