Cyclopentylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2074-5G
BB-2074-25G
BB-2074-1G
COBBBB-2074-5GEA
119
EUR
COBBBB-2074-5G
COBBBB-2074-25G
COBBBB-2074-1G
Cyclopentylboronsäure
Cyclopentylboronic acid
Formel:
C₅H₁₁BO₂ Molecular Weight: 113.95 g/mol |
MDL:
MFCD01074541 CAS-Nummer: 63076-51-7 |