1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2086-5G
BB-2086-25G
BB-2086-1G
COBBBB-2086-5GEA
0
EUR
COBBBB-2086-5G
COBBBB-2086-25G
COBBBB-2086-1G
1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure
1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₅BBrNO₄ |
MDL:
MFCD03701683 CAS-Nummer: 475102-13-7 |