1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxy-1H-indol-2-yl)boronic acid
BB-2087-5G
BB-2087-1G
BB-2087-25G
COBBBB-2087-5GEA
0
EUR
COBBBB-2087-5G
COBBBB-2087-1G
COBBBB-2087-25G
1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure
1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₅ |
MDL:
MFCD04039006 CAS-Nummer: 290331-71-4 |