2-Nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2120-1G
BB-2120-5G
COBBBB-2120-1GEA
0
EUR
COBBBB-2120-1G
COBBBB-2120-5G
2-Nitrophenylboronsäurepinakolester
2-Nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₆BNO₄ |
MDL:
MFCD02179447 CAS-Nummer: 190788-59-1 |