2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
BB-2126-5G
BB-2126-25G
BB-2126-1G
COBBBB-2126-5GEA
0
EUR
COBBBB-2126-5G
COBBBB-2126-25G
COBBBB-2126-1G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ |
MDL:
MFCD02179453 CAS-Nummer: 380430-53-5 |