4-Methyl-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2147-1G
COBBBB-2147-1GEA
0
EUR
COBBBB-2147-1G
4-Methyl-2-nitrophenylboronsäure
4-Methyl-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BNO₄ |
MDL:
MFCD06659821 CAS-Nummer: 143697-03-4 |