2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
[2,2'-Bithiophen]-5-ylboronic acid
BB-2181-1G
COBBBB-2181-1GEA
548
EUR
COBBBB-2181-1G
2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
Formel:
C₈H₇BO₂S₂ Molecular Weight: 210,0810 g/mol |
MDL:
MFCD03086112 CAS-Nummer: 132898-95-4 |