3-Acetamido-4-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2218-250M
COBBBB-2218-250MEA
0
EUR
COBBBB-2218-250M
3-Acetamido-4-nitrophenylboronsäure
3-Acetamido-4-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BN₂O₅ |
MDL:
MFCD12025959 CAS-Nummer: 78887-37-3 |