5-Acetamido-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(5-Acetamido-2-nitro)benzeneboronicacid
BB-2219-1G
COBBBB-2219-1GEA
451
EUR
COBBBB-2219-1G
5-Acetamido-2-nitrophenylboronsäure
5-Acetamido-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BN₂O₅ Molecular Weight: 223,9800 g/mol |
MDL:
MFCD06659829 CAS-Nummer: 78887-36-2 |