2-Nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2346-5G
BB-2346-1G
BB-2346-25G
COBBBB-2346-5GEA
0
EUR
COBBBB-2346-5G
COBBBB-2346-1G
COBBBB-2346-25G
2-Nitrophenylboronsäure
2-Nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BNO₄ |
MDL:
MFCD00161358 CAS-Nummer: 5570-19-4 |