5-Brom-2-chlor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-chlorpyridin-4-boronsäure, 5-Brom-2-chlor-4-pyridinylboronsäure
BB-2361-1G
COBBBB-2361-1GEA
451
EUR
COBBBB-2361-1G
5-Brom-2-chlor-4-pyridinboronsäure
5-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BBrClNO₂ Molecular Weight: 236,26 g/mol |
MDL:
MFCD07783852 CAS-Nummer: 871329-63-4 |