3-(Brommethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Dihydroxy(3-(brommethyl)phenyl)boran, (3-(Brommethyl)phenyl)metaborsäure, 3-(Brommethyl)benzolboronsäure
BB-2468-5G
BB-2468-25G
BB-2468-1G
COBBBB-2468-5GEA
0
EUR
COBBBB-2468-5G
COBBBB-2468-25G
COBBBB-2468-1G
3-(Brommethyl)phenylboronsäure
3-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BBrO₂ |
MDL:
MFCD01632207 CAS-Nummer: 51323-43-4 UN: 3261 ADR: 8,III |