2-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2474-5G
BB-2474-1G
COBBBB-2474-5GEA
0
EUR
COBBBB-2474-5G
COBBBB-2474-1G
2-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
2-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BNO₄ |
MDL:
MFCD06201025 CAS-Nummer: 1072945-60-8 |