1-Cyclopentenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
BB-2510-1G
COBBBB-2510-1GEA
208
EUR
COBBBB-2510-1G
1-Cyclopentenylboronsäure
1-Cyclopentenylboronsäure
Formel:
C₅H₉BO₂ Molecular Weight: 111,94 g/mol |
MDL:
MFCD02179496 CAS-Nummer: 850036-28-1 |