2,5-Dichlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2662-25G
BB-2662-1G
BB-2662-5G
COBBBB-2662-25GEA
242
EUR
COBBBB-2662-25G
COBBBB-2662-1G
COBBBB-2662-5G
2,5-Dichlorphenylboronsäure
2,5-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190.82 g/mol |
MDL:
MFCD01863182 CAS-Nummer: 135145-90-3 |