2,4,6-Trifluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2674-5G
BB-2674-1G
COBBBB-2674-5GEA
0
EUR
COBBBB-2674-5G
COBBBB-2674-1G
2,4,6-Trifluorphenylboronsäure
2,4,6-Trifluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₃O₂ |
MDL:
MFCD01863169 CAS-Nummer: 182482-25-3 |