4-Ethoxy-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2722-25G
BB-2722-100G
BB-2722-5G
BB-2722-1G
COBBBB-2722-25GEA
0
EUR
COBBBB-2722-25G
COBBBB-2722-100G
COBBBB-2722-5G
COBBBB-2722-1G
4-Ethoxy-3-fluorphenylboronsäure
4-Ethoxy-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BFO₃ |
MDL:
MFCD04115667 CAS-Nummer: 279263-10-4 |