4-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2728-1G
COBBBB-2728-1GEA
0
EUR
COBBBB-2728-1G
4-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
4-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BFO₄ |
MDL:
MFCD07363762 CAS-Nummer: 871329-81-6 |