3-Chlor-4-(cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Chloro-4-cyclopentylcarbamoylphenylboronic acid, (3-Chloro-4-(cyclopentylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
BB-2739-5G
BB-2739-1G
COBBBB-2739-5GEA
0
EUR
COBBBB-2739-5G
COBBBB-2739-1G
3-Chlor-4-(cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Chlor-4-(cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₅BClNO₃ |
MDL:
MFCD09258664 CAS-Nummer: 957061-19-7 |