3-Cyan-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2829-5G
BB-2829-1G
COBBBB-2829-5GEA
0
EUR
COBBBB-2829-5G
COBBBB-2829-1G
3-Cyan-5-nitrophenylboronsäure
3-Cyan-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BN₂O₄ |
MDL:
MFCD03411554 CAS-Nummer: 913835-33-3 |