3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic Acid, 3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid
BB-2879-25G
BB-2879-1G
BB-2879-5G
COBBBB-2879-25GEA
0
EUR
COBBBB-2879-25G
COBBBB-2879-1G
COBBBB-2879-5G
3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₄ |
MDL:
MFCD03095129 CAS-Nummer: 872460-12-3 |