2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid
BB-2888-5G
BB-2888-25G
BB-2888-1G
COBBBB-2888-5GEA
0
EUR
COBBBB-2888-5G
COBBBB-2888-25G
COBBBB-2888-1G
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BFO₄ |
MDL:
MFCD08436034 CAS-Nummer: 603122-84-5 |