5-Brom-2-ethoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-ethoxypyridin-3-boronsäure, 5-Brom-2-ethoxy-3-pyridinylboronsäure
BB-2903-1G
COBBBB-2903-1GEA
520
EUR
COBBBB-2903-1G
5-Brom-2-ethoxy-3-pyridinboronsäure
5-Bromo-2-ethoxy-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₇H₉BBrNO₃ |
MDL:
MFCD07363847 CAS-Nummer: 871332-98-8 |