N-(3-Chlorpropyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2906-1G
COBBBB-2906-1GEA
0
EUR
COBBBB-2906-1G
N-(3-Chlorpropyl)-4-boronobenzolsulfonamid
N-(3-Chlorpropyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₉H₁₃BClNO₄S |
MDL:
MFCD08235065 CAS-Nummer: 874219-48-4 |