5-Brom-2-ethoxy-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-ethoxypyridin-4-boronsäure, 5-Brom-2-ethoxy-4-pyridinylboronsäure
BB-2915-1G
COBBBB-2915-1GEA
303
EUR
COBBBB-2915-1G
5-Brom-2-ethoxy-4-pyridinboronsäure
5-Bromo-2-ethoxy-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₇H₉BBrNO₃ Molecular Weight: 245,87 g/mol |
MDL:
MFCD07783887 CAS-Nummer: 612845-46-2 |