N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(N-Benzylsulphonamido)-4-methoxybenzeneboronic acid
BB-2920-1G
COBBBB-2920-1GEA
650
EUR
COBBBB-2920-1G
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₁₄H₁₆BNO₅S |
MDL:
MFCD08235069 CAS-Nummer: 874219-51-9 |