4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3000-5G
BB-3000-25G
BB-3000-1G
COBBBB-3000-5GEA
0
EUR
COBBBB-3000-5G
COBBBB-3000-25G
COBBBB-3000-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₂BNO₃ |
MDL:
MFCD02258943 CAS-Nummer: 405520-68-5 |