4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
BB-3004-5G
BB-3004-1G
COBBBB-3004-5GEA
0
EUR
COBBBB-3004-5G
COBBBB-3004-1G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₄BNO₄ |
MDL:
MFCD03411952 CAS-Nummer: 389621-84-5 |