4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
BB-3044-1G
BB-3044-5G
COBBBB-3044-1GEA
0
EUR
COBBBB-3044-1G
COBBBB-3044-5G
4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure
4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₁BN₂O₃S |
MDL:
MFCD06659881 CAS-Nummer: 850568-30-8 |